Principaux documents
COMH93D5D8FF
Combi-Blocks, Inc.
6-Methoxynicotinohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.17
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methoxynicotinohydrazide
Inchi Code
1S/C7H9N3O2/c1-12-6-3-2-5(4-9-6)7(11)10-8/h2-4H,8H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
HWKOCEKULBFVOB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-2628
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-2628