Principaux documents
COMH93D5D326
Combi-Blocks, Inc.
Sucrose octasulfate, ammonium salt
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1119.06
Numéro MDL:
Iupac Name
octaammonium 1,3,4,6-tetra-O-sulfonato-beta-D-arabino-hex-2-ulofuranosyl 2,3,4,6-tetra-O-sulfonato-alpha-D-glucopyranoside
Inchi Code
1S/C12H22O35S8.8H3N/c13-48(14,15)37-1-4-6(43-51(22,23)24)8(45-53(28,29)30)9(46-54(31,32)33)11(40-4)42-12(3-39-50(19,20)21)10(47-55(34,35)36)7(44-52(25,26)27)5(41-12)2-38-49(16,17)18;;;;;;;;/h4-11H,1-3H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36);8*1H3/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+;;;;;;;;/m1......../s1
Clé InChI
LQOAWDYRUPQHRM-QRDGSJRXSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-0819
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-0819