Principaux documents
COMH580D80D7
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl N-(5-bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.58
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (5-bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H12BrClFNO2/c1-11(2,3)17-10(16)15-8-5-6(12)4-7(13)9(8)14/h4-5H,1-3H3,(H,15,16)
Clé InChI
LAPWETMSPMLDIS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6394
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6394