Principaux documents
COMH42123EA7
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-1-(2,2-dimethoxyethyl)pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.08
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-(2,2-dimethoxyethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H11BrN2O2/c1-11-7(12-2)5-10-4-6(8)3-9-10/h3-4,7H,5H2,1-2H3
Clé InChI
FIHKCFCRHLVPTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7409
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7409