Principaux documents
COMH42123E8A
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 3-[2-(benzyloxy)ethoxy]propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-(benzyloxy)ethoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C16H24O4/c1-16(2,3)20-15(17)9-10-18-11-12-19-13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,9-13H2,1-3H3
Clé InChI
NGWLKRJIGXFBSV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7506
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7506