Principaux documents
COMH42123E88
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Hydroxyoxan-4-yl)prop-2-ynoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-4-yl)propiolic acid
Inchi Code
1S/C8H10O4/c9-7(10)1-2-8(11)3-5-12-6-4-8/h11H,3-6H2,(H,9,10)
Clé InChI
NXIIPIDMZVZZPI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7477
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7477