Principaux documents
COMH4211C040
Combi-Blocks, Inc.
Methanesulfonic acid 3-cyano-2,2-dimethyl-propyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.25
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyano-2,2-dimethylpropyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H13NO3S/c1-7(2,4-5-8)6-11-12(3,9)10/h4,6H2,1-3H3
Clé InChI
ZKTBVOHPIXNMFE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7429
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7429