Principaux documents
COMH4211A2F5
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl N-(2-hydroxy-2-methylpropyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
benzyl 2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H17NO3/c1-12(2,15)9-13-11(14)16-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,15H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
OIXVFBTZOHEWIN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4883
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4883