Principaux documents
COMH42117016
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloromethyl-5-methyl-furan-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.64
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 4-(chloromethyl)-5-methyl-2-furoate
Inchi Code
1S/C9H11ClO3/c1-3-12-9(11)8-4-7(5-10)6(2)13-8/h4H,3,5H2,1-2H3
Clé InChI
MWPBLOXDMFJBHD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-3446
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-3446