Principaux documents
COMH42116C97
Combi-Blocks, Inc.
3-Chloro-4-(piperidin-1-yl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.7
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-(1-piperidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H14ClNO2/c13-10-8-9(12(15)16)4-5-11(10)14-6-2-1-3-7-14/h4-5,8H,1-3,6-7H2,(H,15,16)
Clé InChI
STYXVHJLERNGOJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-6074
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-6074