Principaux documents
COMH303775D5
Combi-Blocks, Inc.
4-[(4-Bromothiophen-3-yl)carbonyl]morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(4-bromothiophen-3-yl)(morpholino)methanone
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2S/c10-8-6-14-5-7(8)9(12)11-1-3-13-4-2-11/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
ZHEZGOIISBBHCW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4528
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4528