Key Documents
COMH2F649D19
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 5-(trifluoroacetamido)indazole-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.28
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-(2,2,2-trifluoroacetamido)-1H-indazole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H14F3N3O3/c1-13(2,3)23-12(22)20-10-5-4-9(6-8(10)7-18-20)19-11(21)14(15,16)17/h4-7H,1-3H3,(H,19,21)
Clé InChI
NFQCRBFGQLQUBS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0587
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0587