Principaux documents
COMH11E51D67
Combi-Blocks, Inc.
2-(tert-butyldimethylsilyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.38
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(tert-butyldimethylsilyl)phenol
Inchi Code
1S/C12H20OSi/c1-12(2,3)14(4,5)11-9-7-6-8-10(11)13/h6-9,13H,1-5H3
Clé InChI
OJHZEIGCCAXUOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4533
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4533