Key Documents
COMH11E51CDE
Combi-Blocks, Inc.
(4-{4-[(tert-Butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-3-fluorophenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-(4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)-3-fluorophenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C15H22BFN2O4/c1-15(2,3)23-14(20)19-8-6-18(7-9-19)13-5-4-11(16(21)22)10-12(13)17/h4-5,10,21-22H,6-9H2,1-3H3
Clé InChI
HRQFEZFCSUMZEF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6893
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6893