Principaux documents
COMH0C9556CD
Combi-Blocks, Inc.
N-[(1Z)-2-hexylcyclohexylidene]hydroxylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.32
Numéro MDL:
Iupac Name
1-hexyl-2-nitrosocyclohexane
Inchi Code
1S/C12H23NO/c1-2-3-4-5-8-11-9-6-7-10-12(11)13-14/h11-12H,2-10H2,1H3
Clé InChI
OVFVGYCWFBHYPV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6807
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6807