Principaux documents
COMH04239760
Combi-Blocks, Inc.
Trans-1-Boc-3-amino-4-methylpyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.74
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl (4S)-3-amino-4-methylpyrrolidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-7-5-12(6-8(7)11)9(13)14-10(2,3)4;/h7-8H,5-6,11H2,1-4H3;1H/t7-,8?;/m0./s1
Clé InChI
IXBLNFDWECFVSM-JPPWUZRISA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6682
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6682