Principaux documents
COMH042396E1
Combi-Blocks, Inc.
5-(1-Adamantylmethyl)-4-methyl-4h-1,2,4-triazole-3-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.41
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(1-adamantylmethyl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Inchi Code
1S/C14H21N3S/c1-17-12(15-16-13(17)18)8-14-5-9-2-10(6-14)4-11(3-9)7-14/h9-11H,2-8H2,1H3,(H,16,18)/t9-,10+,11-,14-
Clé InChI
BSUINTJHZMLQGS-UAMPICCDSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-9898
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-9898