Key Documents
COMH042390DA
Combi-Blocks, Inc.
4-Allyl-5-[1-(4-tert-butylphenoxy)ethyl]-4h-1,2,4-triazole-3-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.46
Numéro MDL:
Iupac Name
4-allyl-5-[1-(4-tert-butylphenoxy)ethyl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Inchi Code
1S/C17H23N3OS/c1-6-11-20-15(18-19-16(20)22)12(2)21-14-9-7-13(8-10-14)17(3,4)5/h6-10,12H,1,11H2,2-5H3,(H,19,22)
Clé InChI
PFHSGOQCWMQWHK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-8334
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-8334