Key Documents
COMH04238B8E
Combi-Blocks, Inc.
1-(Propan-2-ylamino)propan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.19
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(isopropylamino)-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-5(2)7-4-6(3)8/h5-8H,4H2,1-3H3
Clé InChI
RNFDZDMIFOFNMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6954
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6954