Principaux documents
COMH04237C2B
Combi-Blocks, Inc.
1-Pentyl-1h-benzimidazole-2-sulfonic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.34
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-pentyl-1H-benzimidazole-2-sulfonic acid
Inchi Code
1S/C12H16N2O3S/c1-2-3-6-9-14-11-8-5-4-7-10(11)13-12(14)18(15,16)17/h4-5,7-8H,2-3,6,9H2,1H3,(H,15,16,17)
Clé InChI
NSLTXAOZHMNKPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2959
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2959