Principaux documents
COMH04237842
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-[(2-chlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-2-[(2-chlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10BrClO2/c15-12-5-6-14(11(7-12)8-17)18-9-10-3-1-2-4-13(10)16/h1-8H,9H2
Clé InChI
KSQWNQYGMMPIHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1949
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1949