Principaux documents
COMH04237177
Combi-Blocks, Inc.
N-(2-Methoxyphenyl)imidodicarbonimidic diamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.24
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-methoxyphenyl)imidodicarbonimidic diamide
Inchi Code
1S/C9H13N5O/c1-15-7-5-3-2-4-6(7)13-9(12)14-8(10)11/h2-5H,1H3,(H6,10,11,12,13,14)
Clé InChI
QYLVXKQJMSWUHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0194
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0194