Principaux documents
COMH04236A15
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-4-formyl-6-methoxyphenyl acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.08
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-formyl-6-methoxyphenyl acetate
Inchi Code
1S/C10H9BrO4/c1-6(13)15-10-8(11)3-7(5-12)4-9(10)14-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
SXSITNPVULYEFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8301
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8301