Principaux documents
COMH04236681
Combi-Blocks, Inc.
1,3-Dihydroxy-12h-benzo[b]xanthen-12-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,3-dihydroxy-12H-benzo[b]xanthen-12-one
Inchi Code
1S/C17H10O4/c18-11-7-13(19)16-15(8-11)21-14-6-10-4-2-1-3-9(10)5-12(14)17(16)20/h1-8,18-19H
Clé InChI
MSAPVEXKCXYFIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7384
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7384