Principaux documents
COMH04236296
Combi-Blocks, Inc.
4-[(Morpholin-4-ylsulfonyl)methyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.32
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(4-morpholinylsulfonyl)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO5S/c14-12(15)11-3-1-10(2-4-11)9-19(16,17)13-5-7-18-8-6-13/h1-4H,5-9H2,(H,14,15)
Clé InChI
WHPPIDUQUUAHQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6379
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6379