Principaux documents
COMH042358F5
Combi-Blocks, Inc.
(1-Piperidin-2-ylethyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2-piperidinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-6(8)7-4-2-3-5-9-7/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3
Clé InChI
JBZRHQMTFCUHPD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3907
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3907