Key Documents
COMH042352FF
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Oxopiperidin-1-yl)propanoyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.64
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-oxopiperidin-1-yl)propanoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H12ClNO2/c9-7(11)4-6-10-5-2-1-3-8(10)12/h1-6H2
Clé InChI
OJHDOLRHGKTSFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1640
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1640