Key Documents
COMH042350A9
Combi-Blocks, Inc.
4-Methyl-4-(1H-pyrazol-5-yl)piperidine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.16
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methyl-4-(1H-pyrazol-5-yl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3.2ClH/c1-9(3-6-10-7-4-9)8-2-5-11-12-8;;/h2,5,10H,3-4,6-7H2,1H3,(H,11,12);2*1H
Clé InChI
WUOXZJHVPRALST-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0506
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0506