Principaux documents
COMH042332F3
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-N-ethyl-2-fluorobenzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-N-ethyl-2-fluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9BrFNO2S/c1-2-11-14(12,13)8-5-6(9)3-4-7(8)10/h3-5,11H,2H2,1H3
Clé InChI
BIGPYZVUNVMPSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2045
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2045