Principaux documents
COMH0423326E
Combi-Blocks, Inc.
N-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)formamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.58
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-hydroxyphenylformamide
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2/c8-5-1-2-7(11)6(3-5)9-4-10/h1-4,11H,(H,9,10)
Clé InChI
BTIMZGLHTVVWOC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6306
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6306