Principaux documents
COMH039FD45A
Combi-Blocks, Inc.
4-Methyl-4-pentenamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.16
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methyl-4-pentenamide
Inchi Code
1S/C6H11NO/c1-5(2)3-4-6(7)8/h1,3-4H2,2H3,(H2,7,8)
Clé InChI
YQFFOEXPURTKPQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6559
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6559