Key Documents
COMH039FD3C1
Combi-Blocks, Inc.
5-Fluoro-2-methoxypyridine-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.13
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-methoxyisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2O/c1-11-7-2-5(3-9)6(8)4-10-7/h2,4H,1H3
Clé InChI
HEDYFGIDNCEWCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4388
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4388