Principaux documents
COMH039FD3AC
Combi-Blocks, Inc.
4-[(2,3-Dichlorophenyl)carbonyl]morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.12
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2,3-dichlorobenzoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H11Cl2NO2/c12-9-3-1-2-8(10(9)13)11(15)14-4-6-16-7-5-14/h1-3H,4-7H2
Clé InChI
VKABJKUEKXNLOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1994
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1994