Principaux documents
COMH039FD396
Combi-Blocks, Inc.
5-Ethoxy-3-methyl-1-phenylpyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.26
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl ether
Inchi Code
1S/C12H14N2O/c1-3-15-12-9-10(2)13-14(12)11-7-5-4-6-8-11/h4-9H,3H2,1-2H3
Clé InChI
HIXKUHSBZQQDHA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2347
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2347