Principaux documents
COM964465022
Combi-Blocks, Inc.
(5-Fluoro-2-methoxypyridin-4-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
(5-fluoro-2-methoxy-4-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2O/c1-11-7-2-5(3-9)6(8)4-10-7/h2,4H,3,9H2,1H3
Clé InChI
RKRMSVQGAOWYLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-5530
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-5530