Principaux documents
COM964462780
Combi-Blocks, Inc.
[2,6-Difluoro-4-(oxan-4-yloxy)phenyl]boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.03
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,6-difluoro-4-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C11H13BF2O4/c13-9-5-8(6-10(14)11(9)12(15)16)18-7-1-3-17-4-2-7/h5-7,15-16H,1-4H2
Clé InChI
KZZBQXPFYMQAOY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4440
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4440