Principaux documents
COM945365444
Combi-Blocks, Inc.
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-[2-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C12H20N2O/c1-14(2)8-5-9-15-12-7-4-3-6-11(12)10-13/h3-4,6-7H,5,8-10,13H2,1-2H3
Clé InChI
CWYPVGNYPWEJLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-8949
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-8949