Key Documents
COM638468663
Combi-Blocks, Inc.
2-(Dimethylamino)acetaldehyde sodium hydrogensulfite
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.18
Numéro MDL:
Iupac Name
sodium 2-(dimethylamino)acetaldehyde hydrogen sulfite
Inchi Code
1S/C4H9NO.Na.H2O3S/c1-5(2)3-4-6;;1-4(2)3/h4H,3H2,1-2H3;;(H2,1,2,3)/q;+1;/p-1
Clé InChI
OUEZAPAXLWTULI-UHFFFAOYSA-M
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QP-3819
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QP-3819