Principaux documents
COM638466658
Combi-Blocks, Inc.
Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl] sulfone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.38
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(4-{[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]sulfonyl}phenoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C16H18O6S/c17-9-11-21-13-1-5-15(6-2-13)23(19,20)16-7-3-14(4-8-16)22-12-10-18/h1-8,17-18H,9-12H2
Clé InChI
UTNSTOOXQPHXJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-5788
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-5788