Principaux documents
COM638464470
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl cyclohex-2-en-1-ylcarbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.28
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-cyclohexen-1-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H19NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-9-7-5-4-6-8-9/h5,7,9H,4,6,8H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
IGUWAWPWEGILKR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-3226
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-3226