Principaux documents
COM638463039
Combi-Blocks, Inc.
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopentanecarbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)cyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C13H15NO/c1-15-12-6-4-11(5-7-12)13(10-14)8-2-3-9-13/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3
Clé InChI
DOZAMVFROCVJLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-3250
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-3250