Principaux documents
COM638461730
Combi-Blocks, Inc.
6-Bromo-8-methylquinoline-3-boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.9
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(6-bromo-8-methylquinolin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H9BBrNO2/c1-6-2-9(12)4-7-3-8(11(14)15)5-13-10(6)7/h2-5,14-15H,1H3
Clé InChI
BFBFVHFSXSETSU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BC-1408
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BC-1408