Principaux documents
COM638461713
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluoro-2-nitrophenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.92
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-fluoro-2-nitrophenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BFNO4/c8-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)9(12)13/h1-3,10-11H
Clé InChI
XUXCXIXLGJBJHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0767
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0767