Principaux documents
COM514239128
Combi-Blocks, Inc.
3-Borono-6-bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.78
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-bromo-2-fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C12H16B2BrFO4/c1-11(2)12(3,4)20-14(19-11)9-8(15)6-5-7(10(9)16)13(17)18/h5-6,17-18H,1-4H3
Clé InChI
QELXWNDMLJVYFB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BC-1319
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BC-1319