Principaux documents
COM497509960
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl N-[2-(naphthalen-2-yl)ethyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl (2-(naphthalen-2-yl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C17H21NO2/c1-17(2,3)20-16(19)18-11-10-13-8-9-14-6-4-5-7-15(14)12-13/h4-9,12H,10-11H2,1-3H3,(H,18,19)
Clé InChI
RFEWTYBARDMNDQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4206
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4206