Principaux documents
COM490025131
Combi-Blocks, Inc.
4-Ethoxy-3-nitrophenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.16
Numéro MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-3-nitrophenol
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-2-13-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)12/h3-5,10H,2H2,1H3
Clé InChI
HULHXYZRPSYIKR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7532
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7532