Key Documents
COM490025063
Combi-Blocks, Inc.
4-(Propan-2-ylsulfonyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.26
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(isopropylsulfonyl)phenol
Inchi Code
1S/C9H12O3S/c1-7(2)13(11,12)9-5-3-8(10)4-6-9/h3-7,10H,1-2H3
Clé InChI
YPEFHWAPVJSBBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7445
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7445