Principaux documents
COM490022013
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-N-(4-nitrophenyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.06
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-N-(4-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O3/c9-5-8(12)10-6-1-3-7(4-2-6)11(13)14/h1-4H,5H2,(H,10,12)
Clé InChI
XSKCUIFGKBMFOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-1003
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-1003