Key Documents
COM490021552
Combi-Blocks, Inc.
2-Cbz-2,6-diazaspiro[4.5]decane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.36
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl 2,6-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H22N2O2/c19-15(20-12-14-6-2-1-3-7-14)18-11-9-16(13-18)8-4-5-10-17-16/h1-3,6-7,17H,4-5,8-13H2
Clé InChI
ZYXDSFNOXAXADW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-8767
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-8767