Documents
COM490020599
Combi-Blocks, Inc.
4-(Diethylcarbamoyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.24
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-diethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C15H24BNO3S/c1-7-17(8-2)13(18)11-9-12(21-10-11)16-19-14(3,4)15(5,6)20-16/h9-10H,7-8H2,1-6H3
Clé InChI
IDMCPMBOPRUQCZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1238
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1238